Merck
B95-8
85011419, cotton-top tamarin monkey blood, Lymphoblast/Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
B95-8, from cotton-top tamarin monkey blood, 85011419, peripheral blood lymphocyte, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
由来生物
cotton-top tamarin monkey blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast/Fibroblast
製品
Epstein Barr Virus (EBV)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Cotton-top Tamarin Monkey peripheral blood lymphocyte
細胞株の説明
Derived from a cotton-top tamarin (Saguinus oedipus). Releases high titres of transforming Epstein Bar virus (EBV). Thus it provides a source of EBV to establish continuous lymphocytic lines from human donors. The cells should be handled under laboratory containment level 2.
In some instances the cell line B95-8 has been described as derived from ′marmoset′; however, this is not correct. B95-8 was derived from a cotton-top tamarin (Saguinas oedipus); this has been confirmed by DNA profiling.
培地
RPMI 1640 (R0883)+ 2 mM L-Glutamine (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. May need to use 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. It is recommended that this cell line be frozen at no less than 8x1000,000 cells per ampoule.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)