Merck
MOLT-4
85011413
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
Modal no. 95; hypertetraploid
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
関連するカテゴリー
細胞株の由来
Human acute T lymphoblastic leukaemia
細胞株の説明
A suspension culture derived from the peripheral blood of a 19 year old male with acute lymphoblastic leukaemia in relapse. A stable T-cell leukaemia that forms rosettes with sheep erythrocytes.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
文書ライブラリにアクセスする
資料
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.