Merck
K562 cl.6
85011407, human blood, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
K562 cl.6, 85011407
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
2n = 46, triploid
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian chronic myelogenous leukaemia
細胞株の説明
A subclone of the parent line K562 (Sigma Catalogue number. 89121407). The line is used as an in vitro target for the natural killer assay.
アプリケーション
Natural killer assay and tumourigenicity studies
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)