由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
Sp2/0
反応性
Anti-myb gene products, avian
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1, kappa
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody recognises an antigen on the primary structure of bp37v-myb and binds at or near same site as Myb2-2 and Myb2-3. It cross reacts with v-myb gene product of 45kDa and c-myb gene product of 75kDa. The antibody recognises E26 oncogene product p135gag-myb-ets.
免疫原
The bacterially expressed fusion protein, bp37v-myb
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)