Merck
LIM2551
12070505, human colon, epithelial; forms aggregates of small rounded cells, adherent and suspended.
別名:
LIM 2551, LIM-2551
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human colon
成長モード:
Semi-adherent
核型:
Not specified
形態:
Epithelial; grows as loose aggregates of small rounded cells, some adherent, others in suspension.
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
LIM2551, 12070505
由来生物
human colon
成長モード
Semi-adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial; grows as loose aggregates of small rounded cells, some adherent, others in suspension.
受容体
Not specified
関連疾患
cancer
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
Human derived from an adenocarcinoma of the transverse colon
細胞株の説明
LIM2551 was derived from an adenocarcinoma of the transverse colon. Cell Bank Australia reference number: CBA0170.
DNAプロファイル
特記事項なし
培地
RPMI 1640 (R0883) (with 2 mM L-Glutamine (G7513) + 25mM HEPES) + FBS / FCS (F2442), Insulin 0.6 μg/ml, Hydrocortisone 1 μg/ml, 1-Thioglycerol 10 μM.
継代と培養方法
Optimal split ratio 1:8-1:16 (seeding density 1 x 104 cells/cm2). Cells incubated at 37 °C with 5% CO2. Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37 °C for 5 min. LIM2551 requires the growth medium to be changed 3 times each week. Feed and passage as for semi-adherent culture (collect medium with floating cells and then trypsinise the adherent population, pool both together before reseeding).
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments.  Please check with your local Customer Service representative for more information.
Depositor and originator: Professor Tony Burgess - Ludwig Institute for Cancer Research Ltd, Melbourne, Australia
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)