Merck
MM485
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 11072803, human skin, Epithelial
別名:
MM 485
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human skin
包装
tube of 5 μg 11072803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11072803-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
Human melanoma metastatic site lymph node
細胞株の説明
MM485 is a human melanoma derived from a metastatic site (lymph node). Cell Bank Australia reference number CBA-1355
培地
RPMI 1640 (R0883) (with 2 mM L-L-Glutamine (G7513) + 25 mM HEPES (H0887) + 10% FBS / FCS (F2442).
継代と培養方法
Optimal split ratio 1:4 (seeding density 1.2 x 104 cells/cm2). Cells incubated at 37 °C with 5% CO2. Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37 °C for 5 min.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments.  Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)