由来生物
human skin
詳細
Malignant melanoma from human skin
包装
tube of 5 μg 10092317-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10092317-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human malignant melanoma
細胞株の説明
Malignant Melanoma. Cell Bank Australia reference number: CBA1350.
DNAプロファイル
特記事項なし
培地
RPMI 1640 (with 2 mM L-Glutamine + 25 mM HEPES) +10% FBS.
継代と培養方法
Optimal split ratio 1:8 (seeding density 1.2 x104 cells/cm2).Cells incubated at 37 °C with 5% CO2.Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37 °C for 5 min.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Depositor and originator: Peter Parsons - Queensland Institute of Medical Research, Australia
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)