Merck
MCC26 cell line human
10092304, human skin, Large, low contrast cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
MCC26 cell line human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 10092304, human skin, Large, low contrast cells, 10092304
由来生物
human skin
詳細
Merkel carcinoma from human skin
包装
tube of 5 μg 10092304-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10092304-1VL
成長モード
Not specified
核型
Not specified
形態
Large, low contrast cells
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Merkel carcinoma
細胞株の説明
Merkel cell carcinoma cell line. Cell Bank Australia reference number: CBA1341
培地
RPMI 1640 (with 2mM L-Glutamine+25mM HEPES) + 15% FCS
継代と培養方法
Optimal split ratio 1:4 - 1:8 (seeding density 0.8 x104 cells/cm2).Cells incubated at 37°C with 5% CO2.Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37°C for 5 min.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments.  Please check with your local Customer Service representative for more information.
Depositor and originator: Helen Leonard - Queensland Institute of Medical Research, Australia
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)