Merck
C6-BU-1
8062563, rat brain, fibroblastic/fusiform
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
C6-BU-1, 08062563
由来生物
rat brain
成長モード
Adherent
核型
modal No. of chromosomes is 42
形態
fibroblastic/fusiform
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat glioma x rat glioma hybrid
細胞株の説明
A 8-bromodeoxybromidine resistant mutant of the rat glioma cell line C6. Found to be tumourigenic in BALB/c nude mice and Wistar rats. Strain rattus norvegicus
アプリケーション
Used in the generation of cell hybrids.
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1mM 8-bromodeoxyuridine. The cells can be grown in the absence of bromodeoxyuridine.
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)