製品名
CP5, 08052101
由来生物
bovine connective tissue
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Bos taurus (Holstein-Fresian) articular cartilage progenitor
細胞株の説明
A bovine (Bos taurus, Holstein-Fresian) articular cartilage progenitor cell line able to re-differentiate into articular chondrocytes after extensive population doublings (>30pd).
培地
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 50ÂÂμg/ml ascorbate + 10mM HEPES
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2;37ºC.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)