製品名
ES-E14TG2a, 08021401, from mouse embryo(blastocyst)
由来生物
mouse embryo (blastocyst)
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts or STO cells. The cells spontaneously differentiate and form embryonal structures in the absence of a feeder layer.
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
細胞株の由来
Mouse (strain 129/Ola) embryonic stem cell
細胞株の説明
Pluripotent mouse embryonic stem cell line. ES-E14TG2a cells are deficient in in HPRT and are resistant to 0.06mM 6-thioguanine.
DNAプロファイル
特記事項なし
培地
DMEM + 2 mM Glutamine + 1% NEAA + 0.1 mM 2-Mercaptoethanol + 1000 U/ml mouse inhibitory factor (LIF) + 1.5% sodium bicarbonate + 10% Fetal Bovine Serum. Renewal of medium every 2-3 days is required.
継代と培養方法
特記事項なし
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)