由来生物
human ovary
包装
tube of 5 μg 07071910-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071910-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Polygonal & fusiform
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human ovarian epithelial-endometroid carcinoma
細胞株の説明
A human ovarian epithelial-endometroid carcinoma cell line established from a pleural effusion. Anchorage-independent growth in agar has been reported. The cell line COV362.4 (Sigma cat no. 07071904) is a subclone of this cell line.
DNAプロファイル
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 14
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,14
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 15,18
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 14
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,14
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 15,18
培地
DMEM + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)