由来生物
human eye
包装
tube of 5 μg 06070602-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06070602-1VL
成長モード
Semi-adherent
核型
Not specified
形態
Grape like clusters of round cells
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Retinoblastoma
細胞株の説明
Human retinoblastoma cell line derived from a female Caucasian. The cells are semi-adherent, some neuronal differentiation can occur when subculturing. Tumourigenic in rabbits.
培地
Iscove′s Modified DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) + 10ug/ml Insulin + 55uM 2-Mercaptoethanol
継代と培養方法
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-3 x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density: 2 x 1000,000 cells/ml. Cells are semi-adherent. Scrape cells from surface; do not use trypsin.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)