MRC-5 PD 19 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 5072101, human lung, Fibroblast-like
別名:
MRC-V Cells, MRC5 Cells, Medical Research Council Cell Strain-5
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
おすすめの製品
由来生物
human lung
詳細
Human fetal lung
包装
tube of 5 μg 05072101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 05072101-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n=46, diploid
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human foetal lung
細胞株の説明
Established from normal lung tissue of a 14 week old male foetus. The cells undergo between 60-70 population doublings before senescence. The virus susceptibility of this line to human viruses is similar to WI-38.
アプリケーション
It has been used as a cell substrate to study the production of recombinant MVA (modified vaccinia virus Ankara).
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum FBS / FCS.
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% Trypsin or Trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)