由来生物
hamster kidney
包装
tube of 5 μg 05062302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 05062302-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Syrian kidney, serum-free
細胞株の説明
BHK21CL13-2P cell line (Sigma Catalogue number. 84111301) adapted to grow in the chemically defined protein- and peptide-free InVitrus™ medium.
培地
InVitrus™ medium + 4mM Glutamine + 5 ug/ml Insulin. When freezing cells down use InVitrus medium + 4mM Glutamine (50:50 conditioned medium:fresh medium) + 10% DMSO.
継代と培養方法
Viability may be poor on resuscitation and may initially decrease further. Full recovery may take up to 2 weeks. A centrifugation step to remove the cryoprotectant is essential. Rapidly thaw the frozen ampoule in a water bath at 37°C for 1-2 minutes. Tran
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
法的情報
InVitrus is a trademark of Cell Culture Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)