製品名
PE/CA-PJ49, 00060606
由来生物
human mouth
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human oral squamous cell carcinoma
細胞株の説明
The squamous carcinoma cell line PE/CA-PJ49 has been obtained from a caucasian male of 57 years old.
アプリケーション
The cells can be used in in vitro invasion models for oral squamous epithelial carcinomas to evaluate turnaround stromal cell properties, as well as extra-cellular matrix.
培地
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4-1:8 ie. seeding at 1-3 x10,000 cells/cm2 using 0.25% Tyrpsin/EDTA, 37°C, 5% CO2
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)