Merck
C9744
Sigma-Aldrich
CAMK1γ(1-330)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CLICKIII, VWS1, dJ272L16.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
670-906 nmol/min·mg
分子量
~69 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CAMK1G(57172)
生物化学的/生理学的作用
CAMKIγ(CLICK-III)分子はCAMKファミリーのメンバーであり、神経細胞に存在する膜固定型の新たなCa2+/カルモジュリン依存性キナーゼです。CAMKIγの完全な活性化のためには、Ca2+/CaMとCAMKKによるリン酸化の両方が必要です。CAMKIγ転写物は神経細胞に最も豊富に存在し、扁桃体中心核(CeA)、視床下部腹内側核など限定された核において高レベルで認められています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
C9744-VAR:
C9744-10UG-PW:
C9744-10UG:
C9744-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sayaka Takemoto-Kimura et al.
The Journal of biological chemistry, 278(20), 18597-18605 (2003-03-15)
During a screen for novel putative Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase (CaMK)-like CREB kinases (CLICKs), we have cloned a full-length cDNA for CLICK-III/CaMKIgamma, an isoform of the CaMKI family with an extended C-terminal domain ending with CAAX motif (where AA is aliphatic