Merck
C8742
Sigma-Aldrich
CHIC-35
≥97% (chiral, HPLC)
別名:
(6S)-2-クロロ-5,6,7,8,9,10-ヘキサヒドロ-シクロヘプタ[b]インドール-6-カルボキサミド, コンパウンド (S)-35
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15ClN2O
CAS番号:
分子量:
262.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥97% (chiral, HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=C(NC2=C3CCCC[C@@H]2C(N)=O)C3=C1
InChI
1S/C14H15ClN2O/c15-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(14(16)18)13(9)17-12/h5-7,10,17H,1-4H2,(H2,16,18)/t10-/m0/s1
InChI Key
ABIVOOWWGYJNLV-JTQLQIEISA-N
生物化学的/生理学的作用
CHIC-35は、細胞透過性で代謝的に安定な、非常に強力なSIRT1インヒビタ-です。S-アイソマ-のIC50値は60 nMで、アイソマ-混合物のIC50値は124 nMです。SIRT3やHDACは阻害しません。SIRT2に対するIC50値は2.77μMです。サ-チュインはタンパク質デアセチラ-ゼであり、遺伝子サイレンシングに関与するヒストンデアセチラ-ゼ(HDAC)の新しいクラスです。SIRTのモジュレ-タ-は、がんや糖尿病、筋分化、心不全、神経変性、加齢などに対する治療薬となる可能性があります。
特徴および利点
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C8742-5MG:
C8742-VAR:
C8742-BULK:
C8742-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.