抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human, mouse, chicken
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:500 using mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
western blot: 1:1,000 using cytosol extract of rat brain, whole extract of chicken embryo fibroblasts, or whole cell extract of the human epidermoid carcinoma A431 cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTTN(2017)
mouse ... Cttn(13043)
rat ... Cttn(60465)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C7112-VAR:
C7112-200UL:
C7112-BULK:
IXO11386:
試験成績書(COA)