Key Documents
C7106
Greiner培養フラスコ、組織培養用処理済み
canted neck
別名:
組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.22
物質
canted neck
polystyrene flask
screw top red high-density polyethylene cap
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
with cap
包装
case of 120 (24 bags x 5 flasks)
メーカー/製品名
Greiner 658170
キャパシティ
250 mL
有効容積
38 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
細胞接着を最大限にするためのTC処理済み
特徴および利点
  • Greiner培養フラスコは、物理的表面処理により最適な細胞付着が得られます。
  • フラスコは非細胞毒性、非発熱性であり、検出可能なDNase、RNase、およびヒトDNAが含まれません。
  • この特別なデザインにより、セルスクレーパーまたはピペットを用いたサンプルへの最適なアクセスが容易になります。
  • ネック部を傾斜させることにより、汚染に対する保護が強化されています。
  • 安全性が保証されたクリックイン換気ポジション付きの標準的なスクリューキャップによって、フラスコ内のガス交換が可能です。
注:研究用途に限ります。特に記載のない限り、診断用途に使用しないでください。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Cultrex® 3-D Culture Matrix™ RGF BME is the first Basement Membrane Extract produced and qualified specifically for use in 3D culture studies.
The 96 Well 3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes 3D Culture Qualified 96 Well Spheroid Formation Plate alongside a specialized Spheroid Formation ECM to drive aggregation and/or spheroid formation of cells.
Cultrex® 3-D Spheroid Fluorometric Proliferation/Viability Assay Protocol
すべて表示