抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~24 kDa (and ~28 kDa)
交差性
human, rat, mouse
テクニック
western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of mouse and rat liver and HEK-293T cells expressing human COMT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COMT(1312)
mouse ... Comt1(12846)
rat ... Comt(24267)
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C6995-25UL:
C6995-200UL:
IXO14775:
C6995-VAR:
C6995-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)