Merck
C6608
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Lys-Pro-Arg-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), solid
別名:
Ac-KPR-AFC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H39N8O6F3
分子量:
652.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
N-Acetyl-Lys-Pro-Arg-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin, ≥95% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C29H39F3N8O6/c1-16(41)37-21(6-2-3-11-33)27(45)40-13-5-8-22(40)26(44)39-20(7-4-12-36-28(34)35)25(43)38-17-9-10-18-19(29(30,31)32)15-24(42)46-23(18)14-17/h9-10,14-15,20-22H,2-8,11-13,33H2,1H3,(H,37,41)(H,38,43)(H,39,44)(H4,34,35,36)/t20-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
UVABJZWXZFWYGH-FKBYEOEOSA-N
基質
Tryptase substrate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6608-VAR:
C6608-BULK:
C6608-10MG:
C6608-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabsang Lee et al.
Nature protocols, 5(4), 688-701 (2010-04-03)
Human pluripotent stem cell (hPSC)-derived neural crest (NC) cells present a valuable tool for modeling aspects of human NC development, including cell fate specification, multipotency and cell migration. hPSC-derived NC cells are also suitable for modeling human disease and as