品質水準
薬剤管理
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
アプリケーション
forensics and toxicology
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@H](C[C@@H]2CC[C@H]1N2C)OC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1
InChI Key
PIQVDUKEQYOJNR-VZXSFKIWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- in saline control to study the effects of cocaine self-administration in mouse brain
- as adopamine (DA), noradrenaline (NA), and serotonin (5-HT) reuptake inhibitor to evoke neurotransmitter release in artificial fish cerebrospinal fluid (aCSF)
- to examine conditioning to intravenous cocaine hydrochloride
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
QR-C5776-BULK:
C5776-SMPL:
C5776-1G:
C5776-5G:
C5776-BULK:
C5776-10G:
C5776-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)