Merck
C40300-HH
Sigma-Aldrich
dC(ac)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
形状
solid
包装
pkg of 1 × 1 g C403001-01
pkg of 1 × 10 g C403010-01
ポアサイズ
1000 Å
キャパシティ
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
−20°C