Merck
C301000
Sigma-Aldrich
DMT-dC(bz)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
ポアサイズ
500 Å
キャパシティ
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Jan Code
C301010-C04-01:
C301000-00:
C301001-01:
C301002-10G:
C301000-C:
C301000-10G:
C301010-01:
C301000-1G:
試験成績書(COA)