Merck
C2335
Sigma-Aldrich
カゼインキナーゼI基質
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C85H139N27O35S
CAS番号:
分子量:
2131.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
有効性
172 μM Km
組成
Peptide content, ~70%
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C85H139N27O35S/c1-9-38(4)64(81(144)112-65(41(7)114)82(145)97-40(6)83(146)147)111-80(143)56(35-113)110-73(136)49(23-27-148-8)98-66(129)39(5)96-68(131)46(17-20-57(115)116)102-76(139)52(30-60(121)122)107-72(135)48(19-22-59(119)120)101-71(134)47(18-21-58(117)118)103-77(140)53(31-61(123)124)109-79(142)55(33-63(127)128)108-75(138)51(29-42-34-92-36-95-42)105-74(137)50(28-37(2)3)104-78(141)54(32-62(125)126)106-70(133)44(15-10-11-24-86)100-69(132)45(16-13-26-94-85(90)91)99-67(130)43(87)14-12-25-93-84(88)89/h34,36-41,43-56,64-65,113-114H,9-33,35,86-87H2,1-8H3,(H,92,95)(H,96,131)(H,97,145)(H,98,129)(H,99,130)(H,100,132)(H,101,134)(H,102,139)(H,103,140)(H,104,141)(H,105,137)(H,106,133)(H,107,135)(H,108,138)(H,109,142)(H,110,136)(H,111,143)(H,112,144)(H,115,116)(H,117,118)(H,119,120)(H,121,122)(H,123,124)(H,125,126)(H,127,128)(H,146,147)(H4,88,89,93)(H4,90,91,94)/t38-,39-,40-,41+,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,64-,65-/m0/s1
InChI Key
GPNUIDBXUOTUMT-LVTIADEOSA-N
遺伝子情報
Amino Acid Sequence
Arg-Arg-Lys-Asp-Leu-His-Asp-Asp-Glu-Glu-Asp-Glu-Ala-Met-Ser-Ile-Thr-Ala
特異性
Vmax with casein kinase-1 is 6-fold higher than for casein. Rate of phosphorylation by casein kinase-2 is negligible.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2335-250UG:
C2335-1MG:
C2335-BULK:
C2335-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Avanti Gokhale et al.
The Journal of cell biology, 186(6), 817-824 (2009-09-16)
Experimental analysis of isolated ciliary/flagellar axonemes has implicated the protein kinase casein kinase I (CK1) in regulation of dynein. To test this hypothesis, we developed a novel in vitro reconstitution approach using purified recombinant Chlamydomonas reinhardtii CK1, together with CK1-depleted
O Marin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 198(3), 898-905 (1994-02-15)
The available information about the specificity determinants of casein kinases-1 and -2 (CK1 and CK2) has been utilized to obtain two new peptide substrates optimally suited for the specific monitoring of these two pleiotropic enzymes. The best substrate developed for