Merck
C213130
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-メチル-rC(ac) ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
N-アセチル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-O-メチルシチジン, 3'-[2-シアノエチル N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H52N5O9P
CAS番号:
分子量:
801.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me)
≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mC1 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-DMT)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ABI
核酸プロファイル
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1OC)N5C=CC(=NC5=O)NC(=O)C)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
InChI
1S/C42H52N5O9P/c1-28(2)47(29(3)4)57(54-26-12-24-43)56-38-36(55-40(39(38)52-8)46-25-23-37(44-30(5)48)45-41(46)49)27-53-42(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(50-6)20-16-32)33-17-21-35(51-7)22-18-33/h9-11,13-23,25,28-29,36,38-40H,12,26-27H2,1-8H3,(H,44,45,48,49)/t36-,38-,39?,40-,57?/m1/s1
InChI Key
WNWUMIPFLOKTEZ-IXZONTHDSA-N
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C213131-01:4548173337463
C213130-1G:4548173983028
C213161-01:4548173299693
C213130-0.5G:4548173983011
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)