Merck
C1624
Sigma-Aldrich
CLK3, 活性型, GSTタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
FLJ22858, PHCLK3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
64-86 nmol/min·mg
分子量
~86 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CLK3(1198)
生物化学的/生理学的作用
CLK3(別名CDC様キナーゼ3)は、非保存的なN末端ドメインをもつセリン/スレオニン型プロテインキナーゼをコードしています。選択的スプライシングによって長鎖アイソフォームと短鎖アイソフォーム(phclk3およびpclk3/152)が生じ、種々の組織で共存しています。CLK3タンパク質は、ATP結合、ヌクレオチド結合、プロテインセリン/スレオニンキナーゼ活性、プロテインチロシンキナーゼ活性やトランスフェラーゼ活性の分子機能を有しており、細胞質と核コンパートメントの両方に局在しています。CLK3は、スプライシング因子のセリン/アルギニンリッチ(SR)ファミリーの核内分布を制御していると考えられています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
C1624-VAR:
C1624-10UG-PW:
C1624-10UG:
C1624-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Hanes et al.
Journal of molecular biology, 244(5), 665-672 (1994-12-16)
Two new human cDNAs, designated phclk2 and phclk3, which have a high identity to the cDNA of the human protein kinase clk, were characterized. Typical features of hclk2 and hclk3 proteins are non-homologous N-terminal regions and the presence of the