安全性情報
C1615
SAFC
CHO細胞用バイオリアクター添加物
Animal Component-free, solution, sterile-filtered, suitable for cell culture
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
solution
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
glucose: no
phenol red: no
L-glutamine: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
流加培養用バイオリアクタ-におけるCHO細胞の増殖と組み換えタンパク質の産生に最適な組成をもつ濃縮添加物です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1615-1L:4548173947815
C1615-10L:
C1615-115L:
C1615-115L4041:
C1615-100L:
C1615-20L:
C1615-1B:
C1615-75L:
C1615-100ML:
C1615-PH:
C1615PROC:
C1615-1B4041:
C1615-200L:
C1615-VAR:
C1615-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Seong A Kang et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1203-1213 (2019-06-25)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a central regulator of cellular metabolic processes. Dysregulation of this kinase complex can result in a variety of human diseases. Rapamycin and its analogs target mTORC1 directly; however, chronic treatment in certain cell