Key Documents
C1042
Unwire full racks, polyketone
Holds 24 x 30-mm tubes, red
別名:
moulded rack, test tube rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
polyketone
特徴
Holds 24 x 30-mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5970-0530
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
耐久性のあるポリケトンで成型されています。Unwire試験管立てには、欠け、剥げ落ち、腐食の可能性のあるコーティングが使用されていません。ワイヤーラックの代わりとして最適で、ラボで使用されるほとんどの化学物質に耐性があります。優れた温度特性があり、フリーザーの中でも脆くなりません。格子状のデザインにより、試験管を左右に傾けて、マーキングの位置を確認できます。ウォーターバスではラックは浮きません。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
Eun Ju Kim et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 150-156 (2016-08-24)
Mycobacterium tuberculosis is a serious global infectious pathogen causing tuberculosis (TB). The development of an easy and sensitive method for the detection of M. tuberculosis is in urgent need due to complex and low specificity of the current assays. Herein