特徴
Holds x flex bucket
MTP/Flex bucket
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638866 (NA)
Eppendorf® 5810742005 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MTP/Flex buckets are designed for use with Eppendorf® A-4-81 rotor. These buckets have flat bottoms with rubber mats. MTP/Flex buckets supplied as a set of 2 can accommodate 4 microplates(MTP), 2 cell culture plates, or 1 deep well plate(DWP) per bucket.
アプリケーション
MTP/Flex bucket is suitable for A-4-81 rotor for 5910 Ri centrifuge.
特徴および利点
- Designed for Eppendorf® A-4-81 and S-4x500 rotors
- Ideal for use with IsoRack and cell culture flask adapters as well as microplates(MTP), and deep well plates (DWP)
- MTP/Flex buckets with a maximum speed of 4,000 RPM and a maximum RCF of 2,900 x g are ideal for high-speed centrifugation
- MTP/Flex buckets have a 163 mm centrifugation radius
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)