Merck
BUA444-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(2 x 50 mL conical tubes), pack of 2
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
特徴
Holds 2 x 50 mLcentrifuge tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637452 (NA)
Eppendorf® 5804706005 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
(2 x 50 mL conical tubes)
適合性
for use with Rotor A-4-44
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)