Key Documents
BR782930
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
PET membrane
詳細
cellGrade(TM) plus
無菌性
sterile
包装
pack of 12 ea (trips of 4 inserts)
メーカー/製品名
BRAND 782930
サイズ
6 well
ポアサイズ
1 μm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG