特徴
CE compliant
メーカー/製品名
BRAND 26311
容量
0.1-200 mL
色
magenta
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
すべて片手で操作可能。吐出モードの選択(自然落下/空気による押し出し)とモータースピードの範囲設定とを親指一本で行うことができます。ガラス製またはプラスチック製の0.1~200 mL容ピペットにぴったりとフィットします。
- モータースピードの上限を設定可能。低速に設定すると、低容量ピペットの吸入および吐出、分注をきわめて精密に制御できます。
- 人間工学に基づいたグリップ。重量はわずか190 g
- 充電のタイミングを赤色LEDの点滅により通知
- 1回のフル充電で約8時間の連続ピペッティングが可能(10 mL容ピペットの場合)
- 液体の蒸気はそのまま外部に排出。腐食を防ぎ、長寿命を保証
- 孔径0.2 mmの疎水性メンブランフィルターと内蔵の逆止弁が液体の浸入を防止
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG