Merck
BMSIPD9600BD5
Sigma-Aldrich
Ball Dropper to Fill 96 BeadBlaster 96 Well Plate
diam. 5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.82
物質
acrylic
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPD9600-BD5
直径
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This ball dropper is used to easily fill 96 well plates with 1 bead per well.
アプリケーション
Homogenization/milling/grinding of samples
法的情報
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.