おすすめの製品
AC/DC入力
110 V / 120 V, US 3-pin plug
物質
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
B Medical Systems
H × W × D
78.27 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
キャパシティ
15.927 ft3
重量
454.15 lb
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
- Premium - Upright, Blood Bank Refrigerator
- Organic Glass Door
- 5 SS Perforated Drawers with Front Cover
- B Connected Prepared
- 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port, Door Mounted Control Panel
- Internal LED Light
- Electronic Door Access
- Temperature Chart Recorder
- 4 Casters with integrated feet
- Storage Capacity of 270 Blood Bags (450ml)
アプリケーション
Blood Management
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)