Merck
BAB617003500
H-B® Durac® Timer
Timing capacity : 99 Minute:99 Second, 10 button input
別名:
laboratory timer, pocket timer, timer alarm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
特徴
10 button input
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art B61700-3500
ディスプレイW × H
53.3 mm × 22.9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ten button timer allows direct input for faster programming of desired time
特徴および利点
Timing capacity: 99 minutes: 99 seconds
Count direction: up/down
Last time set memory
Audible and visual alarms; displays elapsed time after countdown
Mounting options: lay flat on bench, flip-open stand for vertical view, pocket clip for attachment to lab coat, magnetic back for metal surface attachment
Requires two AAA batteries (included)
法的情報
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)