Merck
B9308
Sigma-Aldrich
BP897
>98% (HPLC), solid
別名:
N-[4-(4-(2-メトキシフェニル)ピペラジニル)ブチル]-2-ナフトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H31N3O2
CAS番号:
分子量:
417.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
>98% (HPLC)
形状
solid
off-white
溶解性
DMSO: soluble 10 mg/mL
SMILES記法
COc1ccccc1N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc4ccccc4c3)CC2
InChI
1S/C26H31N3O2/c1-31-25-11-5-4-10-24(25)29-18-16-28(17-19-29)15-7-6-14-27-26(30)23-13-12-21-8-2-3-9-22(21)20-23/h2-5,8-13,20H,6-7,14-19H2,1H3,(H,27,30)
InChI Key
MNHDKMDLOJSCGN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
D3ド-パミンレセプタ-の部分選択的なアゴニストです。
法的情報
Sold with permission of INSERM and BIOPROJECT.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B9308-VAR:
B9308-BULK:
B9308-5MG:
試験成績書(COA)