アッセイ
≥98%
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3
InChI Key
QTWMXGHFXBQNEJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B9276-100MG:
B9276-5MG:
B9276-25MG:
B9276-VAR:
B9276-BULK:
試験成績書(COA)