製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (titration)
形状
crystalline
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.2%
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
有効pH範囲
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸収
≤0.080 at 280 in H2O at 1 M
≤0.095 at 260 in H2O at 1 M
SMILES記法
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI Key
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B6420-RSAMPLE:
B6420-BULK:
B6420-BULK-PC:
B6420-100G:
B6420-25G:
B6420-VAR:
試験成績書(COA)