安全性情報
B6312
Sigma-Aldrich
14-3-3β, ヒスチジンタグ付加 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
14-3-3β, 14-3-3タンパク質 Beta, GW128, HS1, KCIP-1タンパク質1054, YWHAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... YWHAB(7529)
生物化学的/生理学的作用
14-3-3タンパク質は、7種類の哺乳動物アイソフォームで構成される多機能性タンパク質のファミリーであり、キナーゼ、ホスファターゼ、転写因子、スキャフォールドタンパク質、DNAなど200を超える様々な細胞内分子と相互作用します。14-3-3タンパク質は多数の生体機能と関連し、プログラム細胞死、細胞分裂のシグナル伝達や細胞周期制御などのプロセスで調節役を果たします。14-3-3βは、細胞周期の進行や腫瘍形成の正の調節など、多くのプロセスに関与します。また、NIH-3T3細胞における14-3-3 βの過剰発現により、マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)カスケードの活性化を介してヌードマウスの腫瘍形成能が付与されます。
14-3-3タンパク質は多数の生体機能と関連し、プログラム細胞死、細胞分裂のシグナル伝達や細胞周期制御などのプロセスで調節役を果たします。
物理的形状
0.2 μmフィルターで濾過滅菌した溶液(50 mM Tris、pH 7.6、1 mM EDTA、1 mM DTT、20%グリセロール(w/v)含有)として提供されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
B6312-100UG:
B6312-BULK:
B6312-100UG-PW:
B6312-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)