アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
off-white
溶解性
DMSO: ~20 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)Nc3ccc(Br)cc3)cc1
InChI
1S/C19H14Br2N2O3S/c20-14-4-8-16(9-5-14)22-19(24)13-2-1-3-18(12-13)27(25,26)23-17-10-6-15(21)7-11-17/h1-12,23H,(H,22,24)
InChI Key
SJJKUNDBFWUAQB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
N-(4-ブロモフェニル)-3-[[(4-ブロモフェニル)アミノ]スルホニル]ベンズアミド(C2-8)は、ハンチントン病(HD)タンパク質(ハンチンチン)のポリグルタミン(polyQ)配列の凝集を阻害する初めての物質です。polyQの凝集には神経毒性があるため、凝集阻害剤はHDをはじめとするpolyQ疾患の治療薬になる可能性があります。C2-8をHD PC12細胞に投与したところ凝集が阻害され、IC50は50 nMでした。これを食物に混ぜてショウジョウバエHDモデルに投与したところ、in vivoの神経変性が抑制されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B3436-BULK:
B3436-VAR:
B3436-5MG:
B3436-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(3), 892-897 (2005-01-12)
Polyglutamine (polyQ) disorders, including Huntington's disease (HD), are caused by expansion of polyQ-encoding repeats within otherwise unrelated gene products. In polyQ diseases, the pathology and death of affected neurons are associated with the accumulation of mutant proteins in insoluble aggregates.