結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
RG-16, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
以下との反応禁止
human
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
テクニック
direct ELISA: 1:60,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,500
western blot: 1:200,000-1:400,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
western blot: 1:200,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
B3275-.5ML:
B3275-.2ML:
B3275-BULK:
B3275-VAR:
試験成績書(COA)