Merck
B173
Sigma-Aldrich
BRL 54443 maleate salt
solid
別名:
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol maleate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N2O · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
346.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
solid
品質水準
white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C14H18N2O.C4H4O4/c1-16-6-4-10(5-7-16)13-9-15-14-3-2-11(17)8-12(13)14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,8-10,15,17H,4-7H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
INGCLXPSKXSYND-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
Potent 5-HT1E/1F serotonin receptor agonist.
注意
Photosensitive
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B173-50MG:
B173-BULK:
B173-10MG:
B173-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
BRL 54443 a potent agonist with selectivity for human cloned 5-HT1E and 5-HT1F receptors.
Brown, et al.
British Journal of Pharmacology, 123, 233P-233P (1998)
Effect of BRL 54443 (3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol) a 5-HT1E/1F receptor agonist on general behaviour and maximal electroshock seizure threshold in the rat.
Lightowler, et al.
British Journal of Pharmacology, 123, 237P-237P (1998)