Merck
B1554
Pasteur pipette boxes
L 6 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
L
6 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pipette boxes have clear, acrylic, hinged lid to protect pipettes from dust. Easy to access, pipettes are protected from damage. High capacity storage, great in hoods or other drafty, dusty environments
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)