アッセイ
≥90% (TLC)
形状
powder
溶解性
H2O: 10 mg/mL
DMF: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C20H30N4O9S2.Na.H/c25-15(7-4-3-6-13-18-12(11-34-13)22-20(29)23-18)21-9-5-1-2-8-17(27)33-24-16(26)10-14(19(24)28)35(30,31)32;;/h12-14,18H,1-11H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)(H,30,31,32);;
InChI Key
KDRVGWAQYRWAJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1022-50MG:4548173342610
B1022-10MG:4548173342603
B1022-VAR:
B1022-BULK:
試験成績書(COA)