メーカー/製品名
Axygen Inc VT-384-5UL-R-S
Corning
包装
pkg of 5x3840tips/cs
サイズ
5 μL
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Axygen® automation pipette tips in 384-tip format are designed for Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST, and 16ST head.
- Manufactured to stringent specifications including automated assembly to minimize contamination risks and ensure consistent performance and quality.
- The clear polypropylene high-quality tips are ideal for sensitive biological applications.
- RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)