Merck
AXYTXLF10
フィルター付きピペットチップ、Pipetman® P2/P10およびEppendorf® Research/Referenceピペッター用、ウルトラマイクロ、エクストラロング
size 0.1-10 μL, pkg of 10x1000tips/cs, racked, clear
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.02
物質
clear
無菌性
non-sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
メーカー/製品名
Axygen Inc TXLF-10
Corning
包装
pkg of 10x1000tips/cs
サイズ
0.1-10 μL
容量
0.1—10 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)