Merck
AXYTR222YRS
ピペット参照チップ
racked, size 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, yellow, sterile
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
yellow
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
メーカー/製品名
Axygen Inc TR-222-Y-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
サイズ
200 μL
容量
200 μL
yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)