Merck
AXYTGL1140R
ゲル切断用チップ
size 1.1 mm × 4 mm, pkg of 5x480tips/cs, racked
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
サイズ:
1.1 mm × 4 mm
包装:
pkg of 5x480tips/cs
メーカー/製品名:
Axygen Inc TGL-1140-R
Corning
メーカー/製品名
Axygen Inc TGL-1140-R
Corning
包装
pkg of 5x480tips/cs
サイズ
1.1 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)